Merck
Z678570
2mag MIX 1 マグネチックスターラー
AC/DC input 100 / 240 V AC, UK plug
別名:
induction plate, induction stirrer, laboratory stirrer, magnetic stir plate, magnetic stirrer, stirrer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel plate
特徴
CE compliant
positions 1
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
2mag 30001
パラメーター
100-2000 rpm speed
プレートサイズ × W × L
× 180 mm × 200 mm
攪拌機容量
10000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ultra flat, wear-free magnetic stirrer with 1 large stirring position, up to 10,000 mL stirring volume, also suitable for viscous media.
100% maintenance-free and wear-free by inductive 2mag-Magnetic-Drive concept for powerful mixing of solutions, extremely wide speed range from 100 to 2,000 rpm, jerk-free stirring even at low speeds, 4-step power settings for high power with regard to large and viscous stirring volumes and reduced power for the warming-free continuous operation.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)