Merck
Z675741
Eyela吸引真空ポンプ
AC/DC input 230 V AC, UK plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.79
メーカー/製品名
Eyela 210538 UK CORD
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
冷却トラップや化学的トラップなしに、腐食性および揮発性の溶媒を安全に吸引できます。蒸気は凝縮され、内側にある容易に廃棄可能な19 L PPリザーバーに希釈されます。
20°Cで19 L/分に達するポンプ速度により、水温20°Cで23.3 mbar(2338 Pa)の真空に到達します。ポンピング方式は水ジェットポンプによる加圧再循環です。ロータリーエバポレーター、蒸留装置、ろ過装置、電気泳動のゲル乾燥機と使用します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)