Merck
Z675512
IKA®フラスコ用固定クリップ
AS 2.4 fixing clips, for flask volume 200/250 ml, 1/cs
別名:
flask clamps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
特徴
for flask size 200/250 mL
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 1234600
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Note: for attaching flasks to HS/KS 260 shaker holding flask attachment.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)