特徴
CSA approved: no
no. of pegs 38
メーカー/製品名
Bel-Art F188190013
L × W × H
16 in. × 7.5 in. × 23.75 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
実験器具に温風を継続的に送り乾燥を早める卓上ドライヤーです。高温(high)・中温(medium)・低温(low)の3段階から選ぶことのできる温度設定ダイヤルが備わっています。ポリウレタンフォーム製のフィルター(交換可能)が内蔵されていますので、温風に粉塵が含まれることはありません。釘棒が挿入されている位置にしか温風は当たりません。器具の掛かっていない釘棒をプラグと交換することで、乾燥させたい器具だけに温風を向けることができます(プラグ6本が付属)。
片面式、両面式の2タイプからお選びいただけます。釘棒の挿入位置は最大で76箇所もありますので、ビーカー、フラスコ、ボトル、試験管、シリンダーなど様々なガラス器具やプラスチック器具を掛けることができます。着脱式のポリプロピレン製バスケットを別売りにてご用意しています。バスケットは丸洗いや乾燥が可能で、小型の実験器具や余った釘棒の運搬および保管にもお使いいただけます。
片面式、両面式の2タイプからお選びいただけます。釘棒の挿入位置は最大で76箇所もありますので、ビーカー、フラスコ、ボトル、試験管、シリンダーなど様々なガラス器具やプラスチック器具を掛けることができます。着脱式のポリプロピレン製バスケットを別売りにてご用意しています。バスケットは丸洗いや乾燥が可能で、小型の実験器具や余った釘棒の運搬および保管にもお使いいただけます。
- コンパクトなデザイン、小さな設置面積
- 片面式の各モデルは壁に接して置くことで実験台上のスペースの節約が可能
- 両面式の各モデルは片面式の2倍という大容量でありながらほぼ同等の設置面積
- 温風噴射部には防塵フィルターを搭載
法的情報
Lab-Aire is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)