Merck
Z673498
LAB-AIRE® II 非電気式乾燥ラック
wall mounted, single sided, 2 tier
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103200
NACRES:
NB.35
特徴
no. of pegs 38
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18933-0014
L × W × H
14.75 in. × 16.4 in. × 5 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
実験室ではスペースのやりくりが常に問題になりますが、このScienceware®のLAB-AIRE II乾燥ラックは設置面積が小さく、実験器具の乾燥および保管における実用的なソリューションといえるでしょう。卓上型、壁掛け型の2タイプとも、様々な高さをご用意していますので、個々のニーズに合わせて最適なラックをお選びいただけます。どのモデルにも、サイズと長さの異なる3種類の丈夫なV字型釘棒が備わっています。釘棒を付け替えたり、うまく組み合わせたりすることで、ビーカー、フラスコ、ボトル、試験管、シリンダーなど様々な実験器具を掛けることができます。予備の釘棒(1袋につき19本。小・中・大)もご用意していますので、サイズや重量が特殊な実験器具を掛けるためのラックを作ることも可能です。釘棒の位置を変えるだけで、ガラス器具やプラスチック器具を一式まとめて掛けることもできます。
  • 大容量――釘棒の挿入位置は最大114箇所。あらゆる種類の実験器具に対応
  • 片面式・卓上型の各モデルは壁に接して置くことで実験台上のスペースの節約が可能
  • 両面式・卓上型の各モデルは片面式の2倍の容量がありながら設置面積はほぼ同じ
  • 壁掛け型の各モデルでは実験台上のスペースが不要
法的情報
Lab-Aire is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z673498-1EA4061832266183