物質
aluminum (tray)
詳細
UL listed; 120V version
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant 230V version
CSA approved 120V version
メーカー/製品名
Troemner 980181EU
パラメーター
+5-65 °C ambient temp. range
100-1200 rpm speed
全体L × W × H
17 in. (43.2 cm) × 11 in. (27.9 cm) × 7.75 in. (20 cm)
トレイL × W
11 in. (28 cm) × 7.75 in. (20 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Talboysプロフェッショナル1000MPインキュベートオービタルシェーカーは、4枚までのマイクロプレート、ディープウェルプレート、マイクロチューブラックの振盪用に最適化されています。イムノアッセイやハイブリダイゼーションに最適です。
- マイクロプロセッサ制御によって均一に振盪します。
- 永久潤滑ボールベアリングによって確実に継続的に作動します。
- 1秒~160時間のタイマー付き。時間が0になると鳴動します。
- タッチパッドコントロールと、温度、速度、時間が個別に表示される読み取りやすいLEDディスプレイです。
- システムが障害や過負荷を検出すると音と表示で警告します。
- 試料がこぼれても内部の部品は保護されるように設計されています。
- ポリカーボネート製のフタ:内部の温度に影響を与えずに試料の目視が可能です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z673072-1EA | 4061833577257 |