おすすめの製品
AC/DC入力
230 V AC, Schuko plug
物質
ceramic plate
特徴
CE compliant
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3582600
IKA C-MAG MS10
パラメーター
100-1500 rpm speed
プラットフォームサイズ
280 mm × 280 mm
攪拌機容量
15 L
重量
13.2 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 最大15 Lの粘着性物質を撹拌します。
- 強力な磁石:強力な磁力でスターラーバーの分離を防ぎます。
- セラミック天板:耐薬品性に優れるシームレスな一体成形のガラスセラミック天板です。
- 高い位置のコントロールパネル:こぼれた試料が接触しにくく、読み取り・調整が容易です。
- 保護クラス:IP 21
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z671886-1EA | 4061833575703 |