物質
ceramic plate
特徴
CE compliant
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3581400
IKA C-MAG HS 10 IKAMAG
パラメーター
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
プラットフォームサイズ
280 mm × 280 mm
攪拌機容量
15 L
重量
13.2 lb
出力
1500 watts (heater)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C-MAG HS 10 IKAMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
特徴および利点
- Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)