Merck
Z657182
IKA® A11 basic grinding chambers
A 11.5 grinding chamber, 1/cs
別名:
grinders, grinding chambers, grinding mills
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.74
特徴
CE compliant
CSA approved
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0002983100
サイズ
80 mL , effective volume
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Replacement grinding bowl for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill. Made of Tefcel (ETFE, glass fiber reinforced) with stainless steel inlet (AISI 316L), usable volume 80ml. Has good chemical and low temperature resistance down to -200 °C.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)