Merck
Z655015
Carbolite® tube furnace end plugs
type C insulating plug, pack of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Carbolite EP-038-12A-0010
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1200°Cまでの水平チューブ炉にのみご使用ください。 内径80 mmまでのチューブに適合します。
For use with horizontal tube furnaces up to 1200C, with up to an 80mm ID process tube. Insulating plugs positioned at the ends of the process tube help prevent heat loss and improve uniformity in a tube furnace, a 6mm bore tube is fitted through the plug.
法的情報
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)