Merck
Z653438
IKA® Lab Dancer test tube shakers
test tube shaker, 100 - 240 V
別名:
シェーカー, ミキサー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.73
AC/DC入力
100 / 240 V AC
特徴
CE compliant
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 3365000
パラメーター
2800 rpm speed
サイズ
100 mm × 70 mm
重量
0.55 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IKA® Lab Dancer
A new, attractively designed, test tube shaker.
  • Designed for mixing small test samples with a touch function
  • Small, compact and reliable
  • For small containers up to 30 mm in diameter, e.g. test tubes, centrifuge tubes, Eppendorf beakers
  • Fixed speed (2800 rpm)
  • Excellent mixing action
  • The upper casing and the test tube surface are made from inert plastic. The bottom section is a coated, zinc die-casting
  • Includes light 12 V power pack set
Universal electrical plugs included
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)