Merck
Z653330
Clips for Quickfit® flat-flange reaction flask lids
For 500mL
別名:
JC75F
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
stainless steel
ラベル
D
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Quickfit JC75F
利用可能性
available only in EU
フランジボア
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed for securing flat flange joints, these clips have a hinged ′spring wire′ design that tightens using a wing nut.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)