Merck
Z285366
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 1000 mL, for Corning® flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
AC/DC入力
115 V
物質
aluminum
特徴
CSA approved
for flask size 1000 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100B-TM572
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0-400 °C temp. range
出力
335 watts
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Provides even heat for reaction kettles – ideal for resinous materials. Order heating mantle corresponding to flask manufacturer and size. Reaction flask not included.
  • Not CE compliant
その他情報
Must be used with power controller.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z285366-1EA4061833294611