Merck
Z648558
Stuart Scientific SA8 vortex mixer accessories
accessory heads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103814
NACRES:
NB.73
メーカー/製品名
Bibby
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
package of
  • 1 × multiwell plate holder
  • 1 × circular foam insert for beakers and flasks up to 500 mL
  • 1 × rectangular foam insert (holds 8 x 0.2 mL, 8 x 0.5 mL and 16 x 1.5 mL microcentrifuge tubes)
  • 1 × rectangular foam insert (plain, user may cut holes to own requirements)
法的情報
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)