Merck
Z647543
Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete
volume 250 mL
別名:
3205/12P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
特徴
graduations 2.0 mL
容積測定範囲
250 mL
H
320 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4788
  • Glass cylinder has blue enamel graduations
  • Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)