Merck
Z647152
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class A
volume 5 mL, accuracy: 0.05 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
特徴
graduations 0.1 mL
容積測定範囲
5 mL, accuracy: 0.05 mL
H
115 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • DIN EN ISO 4788に適合
  • 適合性「高(H)」試験済み
  • 公差クラスAに適合
  • 追跡管理のためにロット番号を印字
  • 目盛は白のエナメルで印字
  • 安定感に優れた六角形の底部
その他情報
The symbol H shows that the cylinder has been manufactured by Bibby Sterilin Limited, under close quality control procedures according to Eichordnung, the German Federal Weights and Measures Regulations.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)