Key Documents
Z324523
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
volume 10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
認証
according to DIN ISO 384
特徴
subdivision 1 mL
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
10 mL
H
90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
低い形状、短い目盛のメスシリンダーです。DURAN製®、受用(TC、In)の目盛です。注ぎ口、六角形の底部が付いています。ETERNAアンバー色拡散染料の目盛および刻印は、強力な洗浄方法にも耐えることができます。許容誤差はDIN EN ISO 4788に準拠します。
その他情報
BR42008 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.