Merck
Z615668
Julabo® 水槽キャリアトレイ 、SW22/SW23用
for assembling max 4 test tube racks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.77
メーカー/製品名
Julabo 8970369
Julabo
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Basic stainless steel tray for assembling a maximum of 4 test tube racks: 8970380, 8970381, 8970382 or 8970383. For use with Julabo shaking water bath models SW22, SW23.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)