Merck
Z611972
Julabo水槽チューブ
Viton®, I.D. × L 10 mm × 1 m
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.77
物質
Viton®
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8930110
パラメーター
−50-200 °C temperature
内径 × L
10 mm × 1 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)