包装
pkg of 50 feet
メーカー/製品名
Tygon
内径 × 外径
5/16 in. × 1/2 in.
壁サイズ
3/32 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
このケミカルポンプチューブは、化学的適合性がフッ素エラストマーやシリコーンチューブに近い熱可塑性エラストマーチューブです。黒いゴム様のチューブは熱シール可能です。最高温度:275°F (135°C)。
- 酸化剤、酸、およびアルカリへの化学薬品耐性
- 屈曲疲労による弱化やクラッキングに対する耐性
法的情報
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z279986-1PAK | 4061833578612 |