安全性情報
Z611662
Julabo®バスアクセサリ
Aqua-Stabil, water bath protective media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
包装
pk of 6 × 100 mL
メーカー/製品名
Julabo 8940006
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1リットルの水に 2 mLの of Aqua-Stabilを添加します。淡い青色の着色が消えたならば(または、最長でも3か月が経過したならば)、槽を新鮮な水とAqua-Stabilで満たします。
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z611662-BULK:
Z611662-1PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)