Merck
Z610194
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 25 mL , 0.1 mL accuracy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
soda-lime glass
特徴
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
包装
pack of 6
メーカー/製品名
Hirschmann
利用可能性
not available in USA and Canada
H
450 mm
キャパシティ
25 mL , 0.1 mL accuracy
blue graduations
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
法的情報
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)