包装
pkg of 10 m
メーカー/製品名
Bohlender
利用可能性
not available in USA and Canada
内径 × 外径
4.35 mm × 6.35 mm
L
10 m
壁サイズ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)