Merck
Z609692
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.3 mm × 0.6 mm, L 10 m
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 10 m
品質水準
メーカー/製品名
Bohlender
利用可能性
not available in USA and Canada
内径 × 外径
0.3 mm × 0.6 mm
L
10 m
壁サイズ
0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
PTFE (FEP) Tubing tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Supelco
20532
PTFE (FEP) Tubing