Merck
Z607223
Bohlender round-bottom flasks
capacity 500 mL,
no. of necks: 2
, side joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
two-neck
ジョイント
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS29/32
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Bohlender A 155-36
利用可能性
not available in USA and Canada
パラメーター
≤250 °C temperature
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
通気性のないフルオロポリマーPFA製のフラスコです。あらゆるタイプの化学薬品に耐性があります。温度50°C未満の条件付きで、30 mbarの吸引に適合します。センターネックにはNSジョイント、サイドネックにはGLネジまたはNSジョイントを用いています。
法的情報
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)