特徴
CE compliant 230 V versions
CE compliant
CSA approved 110 V versions
for flask size 12 L
メーカー/製品名
Glas-Col 100BTM117CE
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリーズTMのマントルの外面はアルミニウム製で、耐久性に優れています。
- 内部は柔軟な布地でできています。
- 内部の最高使用温度:450°C
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z569844-1EA | 4061833479179 |