Merck
Z566039
Sigma-Aldrich
Pure-Pac® IIディスペンスカプラーキット
1/2in. tube end
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.01
詳細
シグマ アルドリッチのPure-Pac IIリターナブルコンテナには、化学物質分注用のMicromatic MacroValveカプラーが必要です。ディスペンスヘッドカプラーキットには、MacroValveカプラーの他、直径1/2インチまたは3/8インチのトランスファーラインとの接続に必要な標準部品が含まれます。本キットに含まれるすべてのハードウェアは、発砲体で内張りされたプラスチックケースに入っています。装置の取扱説明については、Technical Bulletin AL-236をご覧ください。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • Z104388PTFE sealing tape, W 1/2 in.SDS
  • Adapter for Kilo-Lab® and Pure-Pac® cylinders, ferrule size 1/2 in., NPTM 1/2 in.
  • Z560723Micromatic MacroValve coupler for returnable containersSDS
  • Swagelok® hex reducing coupling, pkg of 1 ea
  • Swagelok® street elbow, pkg of 1 ea
  • Z565547Stainless steel hose connector, 1/4in. male NPT, 1/4in. hose I.D., pkg of 1 eaSDS
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)