Merck
Z562262
Wilmad® 石英NMRチューブ
frequency 600 MHz, diam. 5 mm, L 7 in.
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
quartz tube
詳細
thin-walled
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad 535-PP-7QTZ
パラメーター
600 MHz frequency
L
7 in.
キャンバー
6 μm
直径
5 mm
壁厚
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
天然石英製NMRサンプルチューブは、ほう素NMR分光分析研究や、サンプルにUV照射が必要な場合に適しています。ほう素含有量は 0.0~ 0.1 ppmです。
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1