Merck
Z562130
Platinum evaporating dish
capacity 20 mL
別名:
蒸発皿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
circles
platinum
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Birmingham metals BD4
H × W
20 mm × 42.0 mm
キャパシティ
20 mL
ディッシュ径× H
42 mm × 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
白金製実験器具は、酢酸、塩酸、フッ化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、セレン酸、硫酸などの酸、および高温での酸化に優れた耐性を備えています。 白金製の皿は、適切な溶媒中で煮沸して洗浄できます。表面との合金を作った物質を除去するために、アルミナ粉末で磨きます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
白金るつぼ micro, capacity 5 mL
Z562238
白金るつぼ
Platinum crucible lid fits 25 mL crucible
Z562084
Platinum crucible lid
白金るつぼ standard, capacity 50 mL
Z562114
白金るつぼ
白金るつぼ standard, capacity 10 mL
Z562025
白金るつぼ
白金るつぼ standard, capacity 15 mL
Z562041
白金るつぼ