Merck
Z561894
Sigma-Aldrich
Aldrich® ハンドル付きガラスビーカー
capacity 300 mL, borosilicate glass
別名:
ビーカーマグ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
特徴
graduations
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
300 mL
詳細
100%ホウケイ酸ガラスで作られており、背面に白色で読みやすい目盛りが付いています。容量300 mLの大型サイドハンドルは、高温の液体が入っているときでも冷たさを保ちます。これらのビーカーマグは、耐熱、オーブン耐性、電子レンジ、食器洗い機に対応しています。
付属のハンドルにより、高温の液体を取り扱う際に不便なな把持装置は不要となります。ビーカーは、耐久性があり、急速な加熱と冷却のための優れた熱伝導特性を備えた軽量ガラスでできています。
その他情報
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)