Key Documents
Z560650
Sigma-Aldrich
Aldrich®較正済みクロマトグラフィーカラム、溶媒リザーバー付き
reservoir volume 2000 mL, top joint: threaded 45/40, column volume 2000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.51
物質
PTFE stopcock
ジョイント
top joint: threaded45/40
グレード
for chromatography
テクニック
HPLC: suitable
カラム外径 × 有効長
76 mm × 560 mm
カラム容積
2000 mL
リザーバー容積
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)