物質
PTFE stopcock
ジョイント
top joint: threaded24/40
グレード
for chromatography
テクニック
HPLC: suitable
カラム外径 × 有効長
44 mm × 572 mm
カラム容積
600 mL
リザーバー容積
500 mL
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z560553-1EA | 4061832119472 |