メーカー/製品名
Wilmad B-PEEK-5
直径
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
-150°C~+200°CのVT操作
Fiberglass turbines are made from high density GFK fiberglass and incorporate a single O-ring imbedded at the turbine top to hold the sample tube firmly into place. The PET spinner turbine for Bruker spectrometers incorporates two O-rings for ease of use and snug fit on the sample tube. The Bruker PET spinner turbine is recommended for 500 and 600 MHz NMR spectrometers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)