Key Documents
Z553565
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser-trap with SafetyBarb® tubing connector
reservoir capacity 500 mL, Overall H 470 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
全体高
470 mm
リザーバー容量
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
このガラス製品には、内径1/4インチのチューブ用に着脱式のポリプロピレン製ホース取付口が付いています。この取付口は、チューブの取り付けや取り外しの際に誤ってガラスが壊れることを防いでいます。シリコンゴムシールは、ガラス製GL-14ネジきりへの液体および真空密閉接続を保証します。ホース取付口はキャップを回して簡単に外せます。
4 mm PTFE栓。凝縮およびトラップへの収集にドライアイスを使うことも、使用しないこともできます。交換用SafetyBarbホースコネクタZ547786(直管)またはZ547883(曲管)をご注文ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1