Merck
Z551880
Sigma-Aldrich
Aldrich®SafetyBarb®ホースコネクター付きインラインオイルバブラー
joint: ST/NS 14/20
別名:
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS14/20
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
不活性雰囲気反応中での正確なN2圧コントロールに使用します。反応容器をin-lineジョイントにつなげるか、またはバラストバルブを使って圧を一定に保ちます。
交換用SafetyBarbホースコネクタZ547786(直管)またはZ547883(曲管)をご注文ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z551880-1EA4061832118499