メーカー/製品名
Glas-Col 104A PL524
温度測定範囲
0-750 °C
L
6 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 時間比例式自動温度コントロール
- タイプJ浸せき熱電対付き
- 設定点(°C)
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z526207-1EA | 4061833345283 |