Merck
Z526193
Glas-Col® Mantleminder II
AC/DC input 120 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.76
特徴
CSA approved
メーカー/製品名
Glas-Col 104APL512
利用可能性
not available in EU
温度測定範囲
0-750 °C
L
6 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 時間比例式自動温度コントロール
  • タイプJ浸せき熱電対付き
  • 設定点(°C)
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)