Merck
Z524778
Glas-Col® Series STM heating mantles
for flask size, 22,000 mL, AC/DC input 230 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
特徴
CSA approved
for flask size 22,000 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100BSTM1501
利用可能性
not available in EU
温度測定範囲
≤650 °C (internal operating)
出力
1000 watts (3 outlets)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
STMシリーズのマントルは、TMシリーズの加熱マントルと同様の機能を果たしますが、650°Cまでで動作します。12および22 Lマントルには冷却バスベンチ用の3インチ(76 mm)の脚が付いており、密封されて不活性ガスパージ用フィッティングを備えています。操作には温度コントローラーが必要です。
注意:STMシリーズのマントルは、Poncho安全シールド(別売)と併用する場合のみ、可燃性溶媒で使用することをお勧めします。
  • 着脱可能な4フィート(1219mm)の3ワイヤーコードとロッキングコネクター(ターミナルボックスが付いた12および22 Lを除く)
  • CE非準拠
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)