Merck
Z517720
Sigma-Aldrich
Large-capacity addition funnel
capacity 2 L, joint: ST/NS 29/32
別名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS29/32
H
580 mm
外径
100 mm
キャパシティ
2 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With pressure-equalization arm, 0-3 mm PTFE needle stopcock for precise addition-rate control, and 24/40 joints.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z517720-1EA4061832123370