Merck
Z516228
Sigma-Aldrich
Aldrich®クライゼン蒸留ヘッド、ビグリューインデント付き
Joints: ST/NS 29/32 (3), H 380 mm, thermometer joint: ST/NS 10/30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (3)
H
380 mm
浸漬深度
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)