Merck
Z512826
Sigma-Aldrich
シリコンラバーセプタム、溝付き
bottom O.D. 10 mm, fits neck I.D., 8.0 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
物質
rubber septa (silicone)
translucent septa
特徴
fits neck I.D. 8.0 mm
包装
pack of 50 ea
底面 外径
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
半透明のシリコンゴム製セプタム:
・顔料やワックス、モールド剤不含
・高温での使用に適合(200°C連続使用または400°C断続的使用)
・滅菌用にオートクレーブ可能
・日光やオゾンによる劣化に優れた耐性
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z512826-1PAK4061832794723