Key Documents
Z508578
Ace 攪拌棒(polished)
diam. × L 19 mm × 700 mm, with button
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
glass
特徴
for flask size 22 L
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8076-05
直径× L
19 mm × 700 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)