メーカー/製品名
Ace Glass 7855838
内径
25.0 mm
壁サイズ
3.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
H16604-25G | 4061833691212 |
Z505668-1EA | 4061832363592 |