Merck
Z156477
Sigma-Aldrich
Oリングセット
nitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
物質
nitrile
メーカー/製品名
Ace Glass
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1つの収納箱にO-リング500個入り。サイズは、内径1/8 × 外形1/4から内径1 3/4 × 外形2 1/8 までの30種類。シーリング材には、経済的なニトリル、または耐熱性や耐化学性が求められる場合にはViton®をご利用ください。
法的情報
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)