Merck
Z505463
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 2.6 mm, I.D. 13.9 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Ace Glass 7855821
内径
13.9 mm
壁サイズ
2.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z505463-1EA4061832349756