Merck
Z500054
Scienceware® scraper
handle L 72 in., red high-density polyethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
物質
red high-density polyethylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F36832-0000
ハンドル長
72 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)