Merck
Z422320
Sigma-Aldrich
Aldrich®KOHトラップ
large, L 610 mm, I.D. 90 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
内径
90 mm
L
610 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルドリッチKOHトラップとアルドリッチ大容量コールドトラップ(別売)は直列にして使用することをお勧めします。酸性ガスと水蒸気は真空ポンプに大きなダメージを与える可能性があり、この発生を抑えるためです。トラップにはピンチクランプと50 mmのOリングが付いています。
特長:
  • 効率的な複数のコールドトラップ
  • 平底設計で最大の安定性
  • グラスウールチャンバーでKOHがポンプへの流入防止
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)