物質
high-density polyethylene
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H91463-1914
フィルタ直径
36 in.
色
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic table-top buchner funnel using your choice of perforated filter plate. Plates are made of 4.8mm (³/₁₆") thick HDPE with 4.8mm (³/₁₆") perforations on 11mm (⁷/₁₆") centers.
特徴および利点
- Removable plate for use in precious metals recovery
- Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z420581-1EA | 4061826286678 |