Merck
Z418536
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 vessel with cap and fritted disc
capacity 125 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
Aldrich
L
110 mm
キャパシティ
125 mL
ディスク直径
30 mm
フィルタ直径
30 mm
ポアサイズ
coarse
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cylindrical vessel has a 32 mm cap with PTFE-faced liner. Vessel comes with a sealed coarse porosity fritted disc located to minimize dead space. 2 mm PTFE bottom valve reduces the potential for breakage associated with glass stopcocks. 2 mm PTFE valve requires 1/4-turn to open or close. Valve stem has a 1/4-28 I.D. thread while the O.D. is sized for a 3/8 in. compression fitting. Complete with cap, liner, and 2 mm bottom valve.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z418536-1EA4061832115450