ジョイント
joint ST/NS24/40
内径 × 外径
19 mm × 38 mm
有効長
150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Jacketed version is pictured.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック